Documentos clave
SAB3500475
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hax1a antibody produced in mouse
clone 8F9G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HCLS1 associated protein X-1, Anti-HCLSBP1, Anti-HS-1 associated protein X-1, Anti-HS1BP1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8F9G7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HAX1(10456)
Inmunógeno
Mouse monoclonal Hax1a antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human Hax1a.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)