Documentos clave
SAB3500139
Sigma-Aldrich
Anti-TCC52 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CT102, Anti-DCAF12, Anti-DDB1 and CUL4 associated factor 12, Anti-Testis cancer centrosome-related protein 52, Anti-WDR40A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
chicken
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DCAF12(25853)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
TCC52 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TCC52.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500139.
Forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)