Documentos clave
SAB2900137
Sigma-Aldrich
Anti-GRM6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGLU6 RECEPTOR, mGlu6, metabotropic glutamate receptor 6, metabotropic glutamate receptor subtype 6, mglur6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRM6(2916)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Synthetic 12 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human GRM6 / MGLUR6. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Gibbon, Marmoset (100%); Rat, Dog, Panda, Rabbit (83%).
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)