As listed in the "Properties" section of the website. The concentration is 1 mg/mL.
SAB2702216
Monoclonal Anti-Strep Tag antibody produced in mouse
clone GT661, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti Strep Antibody, Anti Strep Antibody - Monoclonal Anti-Strep Tag antibody produced in mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GT661, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
1mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Otras notas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Guten Tag, welche ist die Konzentration des Antikörpers? Es ist nur die Menge der Lösung angegeben. Danke und Grüße, AG
1 answer-