SAB2702167
Monoclonal Anti-TSG101 antibody produced in mouse
Sinónimos:
TSG10, VPS23
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A10
monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
46 kDa
reactividad de especies
human, monkey, mouse, rat, hamster
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:500-1:3000
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TSG101(7251)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Monoclonal Anti-TSG101 antibody has been used in western blotting and immunoprecipitation (IP) analyses.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TSG101-4A10 recognizes TSG101 protein, the product of a recently identified tumor susceptibility gene whose inactivation in mouse fibroblasts results in cell transformation and the ability of those cells to form tumors in nude mice.
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)