SAB2702069
Anti-HHIP antibody produced in rabbit
Sinónimos:
HIP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
mol peso
79 kDa
reactividad de especies
chicken, human, mouse
concentración
0.86 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 500-3000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... HHIP(64399)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)