SAB2501379
Anti-PRDM1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BLIMP1, Anti-MGC118922, Anti-MGC118923, Anti-MGC118924, PR domain containing 1, with ZNF domain
About This Item
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
pig, canine, bovine, human, mouse, rat
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PRDM1(639)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)