Documentos clave
SAB2501353
Sigma-Aldrich
Anti-ETFB antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FP585, Anti-MADD, Electron transfer flavoprotein beta subunit, Electron transfer flavoprotein beta-subunit, Electron-transfer-flavoprotein, beta polypeptide
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human, rat, canine
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ETFB(2109)
Inmunógeno
Peptide with sequence QVTLEGDKLKVERE, from the internal region of the protein sequence according to NP_001976.1; NP_001014763.1
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)