Documentos clave
SAB2501345
Sigma-Aldrich
Anti-GRAMD3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ21313, Anti-NS3TP2, GRAM domain containing 3, HCV NS3-transactivated protein 2, Hepatitis C virus nonstructural protein 3-transactivating protein 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, canine, human, rat
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRAMD3(65983)
Inmunógeno
Peptide with sequence QTPESENSRD, from the internal region of the protein sequence according to NP_001139791.1; NP_076416.2; NP_001139792.1; NP_001139793.1; NP_001139794.1
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)