Documentos clave
SAB2501207
Sigma-Aldrich
Anti-PALLD antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CGI-151, Anti-FLJ22190, Anti-FLJ38193, Anti-FLJ39139, palladin, cytoskeletal associated protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PALLD(23022)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Peptide with sequence CRDSGDENEPIQER, from the internal region of the protein sequence according to NP_057165.3.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)