SAB2500794
Anti-PINK1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BRPK, Anti-FLJ27236, Anti-PARK6, Anti-PTEN induced putative kinase 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PINK1(65018)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)