SAB2500441
Anti-GABRA4 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-γ-Aminobutyric acid (GABA) A receptor
About This Item
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
bovine, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GABRA4(2557)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)