Documentos clave
SAB2500391
Sigma-Aldrich
Anti-FEM1C antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-EUROIMAGE686608, Anti-EUROIMAGE783647, Anti-FEM1A, Anti-KIAA1785
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FEM1C(56929)
Descripción general
Fem-1 homolog C (FEM1C) is a homolog of the Fem-1 gene of Caenorhabditis elegans. It is predicted to encode an ankyrin repeat proteins which is expressed in many tissues. FEM1C is a conserved VHL-box protein. The gene encoding it is localized on human chromosome 5q22.
Inmunógeno
Peptide with sequence C-HIPEKLETFVSLHR from the C Terminus of the protein sequence according to NP_064562.1.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Fem-1 homolog C (FEM1C) is a substrate recognition subunit of cullin-2-RING E3 ubiquitin ligase complex. It has a role in the degradation of stem-loop binding protein (SLBP).
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
FEM1 proteins are ancient regulators of SLBP degradation.
Dankert JF
Cell Cycle (2017)
FEM1A and FEM1B: novel candidate genes for polycystic ovary syndrome.
Goodarzi MO
Human Reproduction (2008)
The Fem1c genes: conserved members of the Fem1 gene family in vertebrates.
Ventura-Holman
Gene (2003)
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.