Documentos clave
SAB2500115
Sigma-Aldrich
Anti-ARPC3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ARC21
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARPC3(10094)
Inmunógeno
Peptide with sequence C-RQFMNKSLSGPGQ from the C Terminus of the protein sequence according to NP_005710.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pengyan Xia et al.
The Journal of experimental medicine, 211(10), 2119-2134 (2014-09-17)
Hematopoiesis is fully dependent on hematopoietic stem cells (HSCs) that possess the capacity to self-renew and differentiate into all blood cell lineages. WASH, Wiskott-Aldrich syndrome protein (WASP) and SCAR homologue (WASH) is involved in endosomal sorting as an actin-nucleating protein.