Documentos clave
SAB2109202
Sigma-Aldrich
Anti-Spaca3 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 525,00
US$ 525,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 525,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 525,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
24 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse, pig, sheep, horse, human, goat, rabbit, bovine, canine
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPACA3(124912)
Descripción general
Spaca3 is a sperm surface membrane protein that may be involved in sperm-egg plasma membrane adhesion and fusion during fertilization. It could be a potential receptor for the egg oligosaccharide residue N-acetylglucosamine, which is present in the extracellular matrix over the egg plasma membrane. The processed form has no detectable bacteriolytic activity in vitro。
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Mouse Spaca3
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: RIYCTDLLNNDL
KDSIVCAMKIVQEPLGLGYWEAWRHHCQGRDLSDWVD
Forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)