SAB2109120
Anti-UCHL3 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
UCH-L3
Seleccione un Tamaño
US$ 525,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 525,00
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
25 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
human, rabbit, guinea pig, bovine, canine, rat, mouse, horse
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UCHL3(57396)
Descripción general
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)