SAB2109030
Anti-IAPP (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
AMYLIN, DAP, IAP
Seleccione un Tamaño
US$ 525,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 525,00
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
4 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
canine, rabbit, bovine, horse, human
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IAPP(57396)
Descripción general
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)