Documentos clave
SAB2108968
Sigma-Aldrich
Anti-TIGIT (C-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Sinónimos:
IST1, MGC117220
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 558,00
US$ 558,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 558,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
US$ 558,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
26 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
human
concentración
0.5 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TIGIT(201633)
Descripción general
This gene encodes a member of the PVR (poliovirus receptor) family of immunoglobin proteins. The product of this gene is expressed on several classes of T cells including follicular B helper T cells (TFH). The protein has been shown to bind PVR with high affinity; this binding is thought to assist interactions between TFH and dendritic cells to regulate T cell dependent B cell responses.
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human TIGIT
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: ALRIHSVEGDLRRKSAGQEEWSPSAPSPPGSCVQAEAAPAGLCGEQRGED
Forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)