SAB2108863
Anti-CYTB (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Sinónimos:
156DAG, A3a, AGRNR, DAG, MDDGA9
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
41 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
human
concentración
0.5 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MT-CYB(4519)
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)