Documentos clave
SAB2108851
Sigma-Aldrich
Anti-NOX5 (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 558,00
US$ 558,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 558,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
US$ 558,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
rabbit
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
62 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
rabbit, bovine, pig, human
concentración
0.5 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NOX5(79400)
Descripción general
This gene is predominantly expressed in the testis and lymphocyte-rich areas of spleen and lymph nodes. It encodes a calcium-dependen NADPH oxidase that generates superoxide, and functions as a calcium-dependent proton channel that may regulate redox-dependent processes in lymphocytes and spermatozoa. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human NOX5
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: DQAEEAQYGRFLELHMYMTSALGKNDMKAIGLQMALDLLANKEKKDSITG
Forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)