SAB2108828
Anti-DAG1 antibody produced in rabbit FITC conjugted
affinity isolated antibody
Sinónimos:
HPE9, THP1, THP2
Seleccione un Tamaño
US$ 558,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 558,00
origen biológico
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
27 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
pig, mouse, guinea pig, human, bovine, canine, zebrafish, horse, rabbit
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DAG1(1605)
Descripción general
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)