Documentos clave
SAB2108789
Sigma-Aldrich
Anti-THRA antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 558,00
US$ 558,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 558,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
US$ 558,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
rabbit
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
55 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
guinea pig, horse, bovine, rabbit, canine, zebrafish, rat, human, mouse
concentración
0.5 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... THRA(7067)
Descripción general
The THRA gene encodes a protein that is a nuclear hormone receptor for triiodothyronine. It is one of the several receptors for thyroid hormone, and has been shown to mediate the biological activities of thyroid hormone. Knockout studies in mice suggest that the different receptors, while having certain extent of redundancy, may mediate different functions of thyroid hormone.
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human THRA
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: DQIILLKGCCMEIMSLRAAVRYDPESDTLTLSGEMAVKREQLKNGGLGVV
Forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)