The immunogen for this product is HYYSVRDTLLGPGR. Which for this sequence it is only partially covered by the preferred immunogen sequence.
SAB2106702
Anti-DCT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-OCA8, Anti-TRP-2, Anti-TYRP2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
56 kDa
reactividad de especies
rat, horse, dog, rabbit, human, guinea pig, bovine, mouse, sheep
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DCT(1638)
mouse ... Dct(13190)
Descripción general
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
I'm looking for an Ab against the peptide "SVYDFFVWLHYYSV". May I ask if the immunogen to raise this Ab (SAB2106702) contain the entire region of it? If not, is it partially included?
1 answer-