Documentos clave
SAB1413292
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLDN6 antibody produced in mouse
clone 1P8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CLDN6
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
conjugado
unconjugated
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1P8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
23.3 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
técnicas
ELISA: suitable
isotipo
IgG2b, kappa
Nº de acceso Protein ID
NM_021195.3
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLDN6(9074)
Descripción general
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant CLDN6.
Inmunógeno
CLDN6 (NP_067018.1, 1 a.a. ~ 220 a.a) full-length recombinant protein with GST tag.
Secuencia
MASAGMQILGVVLTLLGWVNGLVSCALPMWKVTAFIGNSIVVAQVVWEGLWMSCVVQSTGQMQCKVYDSLLALPQDLQAARALCVIALLVALFGLLVYLAGAKCTTCVEEKDSKARLVLTSGIVFVISGVLTLIPVCWTAHAVIRDFYNPLVAEAQKRELGASLYLGWAASGLLLLGGGLLCCTCPSGGSQGPSHYMARYSTSAPAISRGPSEYPTKNYV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nota de preparación
Purification by Protein A sepharose
Almacenamiento y estabilidad
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)