Documentos clave
SAB1413291
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPP4C antibody produced n mouse
clone 1E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PPP4C
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
conjugado
unconjugated
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
59.51 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a, kappa
Nº de acceso Protein ID
BC001416
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP4C(5531)
Descripción general
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant PPP4C.
This product is belong to Cell Culture Grade Antibody (CX Grade).
Inmunógeno
PPP4C (AAH01416, 1 a.a. ~ 307 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Secuencia
MAEISDLDRQIEQLRRCELIKESEVKALCAKAREILVEESNVQRVDSPVTVCGDIHGQFYDLKELFRVGGDVPETNYLFMGDFVDRGFYSVETFLLLLALKVRYPDRITLIRGNHESRQITQVYGFYDECLRKYGSVTVWRYCTEIFDYLSLSAIIDGKIFCVHGGLSPSIQTLDQIRTIDRKQEVPHDGPMCDLLWSDPEDTTGWGVSPRGAGYLFGSDVVAQFNAANDIDMICRAHQLVMEGYKWHFNETVLTVWSAPNYCYRCGNVAAILELDEHLQKDFIIFEAAPQETRGIPSKKPVADYFL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nota de preparación
Purification by Protein A sepharose
Almacenamiento y estabilidad
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)