Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1413285
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANKS4B antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ANKS4B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
conjugado
unconjugated
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
73 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1, kappa
Nº de acceso Protein ID
NM_145865.1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANKS4B(257629)
Descripción general
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant ANKS4B.
Inmunógeno
ANKS4B (NP_665872.1, 1 a.a. ~ 417 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Secuencia
MSTRYHQAASDSYLELLKEATKRDLNLSDEDGMTPTLLAAYHGNLEALEIICSRGGDPDRCDIWGNTPLHFAASNGHAHCVSFLVNFGANIFALDNDLQTPLDAAASREQNECVALLDKAATAQNIMNPKKVTRLKEQAQKNARRQIKECERLQEKHQNKMAHTYSKEESGTLSSSKGTFSRSSPSNASAPGTFGSLSKGIKDTFKIKFKKNKDTAEQVGKEGRSGQRNVMEVFREEEEDSFSGDFKEKLQLSAEEDGSVHHESILNRPGLGSIVFRRNRISSPEDISDSKREFGFKLPSELLQRQGASEADEGAADEEGEENGLKDDLPWDDDEVEWEEDVVDATPLEVFLLSQHLEEFLPIFKREQIDLEALLLCSDEDLQSIQMQLGPRKKVLNAINRRKQVLQQPGQLVDTSL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nota de preparación
Purification by Protein A sepharose
Almacenamiento y estabilidad
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maura J Graves et al.
The Journal of biological chemistry, 295(36), 12588-12604 (2020-07-09)
Nutrient-transporting enterocytes interact with their luminal environment using a densely packed collection of apical microvilli known as the brush border. Assembly of the brush border is controlled by the intermicrovillar adhesion complex (IMAC), a protocadherin-based complex found at the tips