Documentos clave
SAB1413178
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDC42 (phospho S71) antibody produced in rabbit
clone IBB-3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
origen biológico
rabbit
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
IBB-3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer71)
Información sobre el gen
human ... CDC42(998)
Inmunógeno
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S71 of human CDC42.
Forma física
In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide).
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)