SAB1412766
Monoclonal Anti-PLA2G10 antibody produced in mouse
clone 5G11, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-GXPLA2, Anti-GXSPLA2, Anti-MGC119918, Anti-MGC119919, Anti-MGC133367
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5G11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.96 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLA2G10(8399)
Inmunógeno
Sequence
KYGCFCGLGGHGQPRDAIDWCCHGHDCCYTRAEEAGCSPKTERYSWQCVNQSVLCGPAENKCQELLCKCDQEIANCLAQTEYNLKYLFYPQFLCEPDSPKCD
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)