Documentos clave
SAB1412686
Sigma-Aldrich
ANTI-TRMU antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC99627, MTO2, MTU1, TRMT, TRMU
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 25.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRMU(55687)
Descripción general
This gene is a member of the trmU family. It encodes a mitochondria-specific tRNA-modifying enzyme that is required for the 2-thio modification of 5-taurinomethyl-2-thiouridine tRNA-Lys on the wobble position of the anticodon. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TRMU (AAH80631.1, 1 a.a. ~ 222 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKKSLSRSTLRSPNGFSEIGLKLEMVSQDALRRTIFPLGGLTKEFVKKIAAENRLHHVLQKKESMGMCFIGKRNFEHFLLQYLQPRPGHFISIEDNKVLGTHKGWFLYTLGQRANIGGLREPWYVVEKDSVKGDVFVAPRTDHPALYRDLLRTSRVHWIAEEPPAALVRDKMMECHFRFRHQMALVCCVLQGGRVPGQREDPAAGAVCLHAPEGPAQSWDGH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)