Documentos clave
SAB1412608
Sigma-Aldrich
ANTI-LBX1 antibody produced in mouse
clone 2G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HPX-6, HPX6, LBX1, LBX1H, homeobox
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LBX1(10660)
Descripción general
This gene and the orthologous mouse gene were found by their homology to the Drosophila lady bird early and late homeobox genes. In the mouse, this gene is a key regulator of muscle precursor cell migration and is required for the acquisition of dorsal identities of forelimb muscles. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
LBX1 (NP_006553, 99 a.a. ~ 199 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LEVSVLQAAEGRDGMTIFGQRQTPKKRRKSRTAFTNHQIYELEKRFLYQKYLSPADRDQIAQQLGLTNAQVITWFQNRRAKLKRDLEEMKADVESAKKLGP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)