SAB1412600
ANTI-PAX7 antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HUP1, PAX7, PAX7B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 34.87 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PAX7(5081)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
AYGARHSFSSYSDSFMNPAAPSNHMNPVSNGLSPQVMSILGNPSAVPPQPQADFSISPLHGGLDSATSISASCSQRADSIKPGD
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)