Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB1412283
Sigma-Aldrich
ANTI-TFAP4 antibody produced in mouse
clone 8G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AP-4, TFAP4, bHLHc41
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8G6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TFAP4(7023)
Descripción general
Transcription factors of the basic helix-loop-helix-zipper (bHLH-ZIP) family contain a basic domain, which is used for DNA binding, and HLH and ZIP domains, which are used for oligomerization. Transcription factor AP4 activates both viral and cellular genes by binding to the symmetrical DNA sequence CAGCTG (Mermod et al., 1988 [PubMed 2833704]; Hu et al., 1990 [PubMed 2123466]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
TFAP4 (NP_003214, 93 a.a. ~ 192 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AEYIFSLEQEKTRLLQQNTQLKRFIQELSGSSPKRRRAEDKDEGIGSPDIWEDEKAEDLRREMIELRQQLDKERSVRMMLEEQVRSLEAHMYPEKLKVIA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xianghai Meng et al.
Frontiers in oncology, 11, 652835-652835 (2021-06-19)
Osteosarcoma (OS) is a type of bone malignancy. This study attempted to explore the effect of long non-coding RNA TTN-AS1 (TTN-AS1) on OS and to determine its molecular mechanisms. The expression of TTN-AS1, microRNA-16-1-3p (miR-16-1-3p), and transcription factor activating enhancer binding