Documentos clave
SAB1411723
Sigma-Aldrich
Anti-TSPYL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC126605, MGC126607, bA392M18.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 39.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TSPYL3(128854)
Inmunógeno
TSPYL3 (AAI01557.1, 1 a.a. ~ 355 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADKRAGTPEAAARPPPGLAREGDARTVPAARAREAGGRGSLHPAAGPGTAFPSPGRGEAASTATTPSLENGRVRDEAPETCGAEGLGTRAGASEKAEDANKEEGAIFKKEPAEEVEKQQEGEEKQEVAAEAQEGPRLLNLGALIVDPLEAIQWEAEAVSAQADRAYLPLERRFGRMHRLYLARRSFIIQNIPGFWVTAFLNHPQLSAMISPRDEDMLCYLMNLEVRELRHSRTGCKFKFRFWSNPYFQNKVIVKEYECRASGRVVSIATRIRWHWGQEPPALVHRNRDTVRSFFSWFSQHSLPEADRVAQIIKDDLWPNPLQYYLLGDRPCRARGGLARWPTETPSRPYGFQSG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)