Documentos clave
SAB1411447
Sigma-Aldrich
Anti-NEK11 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ23495
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 55.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEK11(79858)
Descripción general
This gene encodes a member of the never in mitosis gene A family of kinases. The encoded protein localizes to the nucleoli, and may function with NEK2A in the S-phase checkpoint. The encoded protein appears to play roles in DNA replication and response to genotoxic stress. Alternatively spliced transcript variants have been described
Inmunógeno
NEK11 (AAH28587.1, 1 a.a. ~ 482 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLKFQEAAKCVSGSTAISTYPKTLIARRYVLQQKLGSGSFGTVYLVSDKKAKRGEELKVLKEISVGELNPNETVQANLEAQLLSKLDHPAIVKFHASFVEQDNFCIITEYCEGRDLDDKIQEYKQAGKIFPENQIIEWFIQLLLGVDYMHERRILHRDLKSKNVFLKNNLLKIGDFGVSRLLMGSCDLATTLTGTPHYMSPEALKHQGYDTKSDIWSLACILYEMCCMNHAFAGSNFLSIVLKIVEGDTPSLPERYPKELNAIMESMLNKNPSLRPSAIEILKIPYLDEQLQNLMCRYSEMTLEDKNLDCQKEAAHIINAMQKRIHLQTLRALSEVQKMTPRERMRLRKLQAADEKARKLKKIVEEKYEENSKRMQELRSRNFQQLSVDVLHEKTHLKGMEEKEEQPEGRLSCSPQDEDEERWQGREEESDEPTLENLPESQPIPSMDLHELESIVEDATSDLGYHGDCNLISLDEYWKNDK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)