Documentos clave
SAB1411415
Sigma-Aldrich
Anti-NPHS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PDCN, SRN1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 34.4 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NPHS2(7827)
Descripción general
This gene encodes the glomerular protein podocin which plays a role in the regulation of glomerular permeability, and acts as a linker between the plasma membrane and the cytoskeleton. Defects in this gene are the cause of autosomal recessive steroid-resistant nephrotic syndrome (SRN). SRN is characterized by onset between three months and five years, resistance to steroid therapy and rapid progression to end-stage renal disease. An alternative splice variant has been described but its full length sequence has not been determined. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NPHS2 (AAH29141.1, 1 a.a. ~ 315 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERRARSSSRESRGRGGRTPHKENKRAKAERSGGGRGRQEAGPEPSGSGRAGTPGEPRAPAATVVDVDEVRGSGEEGTEVVALLESERPEEGTKSSGLGACEWLLVLISLLFIIMTFPFSIWFCVKVVQEYERVIIFRLGHLLPGRAKGPGLFFFLPCLDTYHKVDLRLQTLEIPFHEVALDSVTCIWGIKVERIEIKDVRLPAGLQHSLAVEAEAQRQAKVRMIAAEAEKAASESLRMAAEILSGTPAAVQLRYLHTLQSLSTEKPSTVVLPLPFDLLNCLSSPSNRTQGSLPFPSPSKPVEPLNPKKKDSPML
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)