Documentos clave
SAB1411368
Sigma-Aldrich
Anti-DNAJC7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DANJC7, DJ11, TPR2, TTC2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 55.5 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DNAJC7(7266)
Descripción general
DNAJC7 belongs to the evolutionarily conserved DNAJ/HSP40 family of proteins, which regulate molecular chaperone activity by stimulating ATPase activity. DNAJ proteins may have up to 3 distinct domains: a conserved 70-amino acid J domain, usually at the N terminus; a glycine/phenylalanine (G/F)-rich region; and a cysteine-rich domain containing 4 motifs resembling a zinc finger domain (Ohtsuka and Hata, 2000 [PubMed 11147971]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
DNAJC7 (NP_003306.1, 1 a.a. ~ 484 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAATEPELLDDQEAKREAETFKEQGNAYYAKKDYNEAYNYYTKAIDMCPKNASYYGNRAATLMMLGRFREALGDAQQSVRLDDSFVRGHLREGKCHLSLGNAMAACRSFQRALELDHKNAQAQQEFKNANAVMEYEKIAETDFEKRDFRKVVFCMDRALEFAPACHRFKILKAECLAMLGRYPEAQSVASDILRMDSTNADALYVRGLCLYYEDCIEKAVQFFVQALRMAPDHEKACIACRNAKALKAKKEDGNKAFKEGNYKLAYELYTEALGIDPNNIKTNAKLYCNRGTVNSKLRKLDDAIEDCTNAVKLDDTYIKAYLRRAQCYMDTEQYEEAVRDYEKVYQTEKTKEHKQLLKNAQLELKKSKRKDYYKILGVDKNASEDEIKKAYRKRALMHHPDRHSGASAEVQKEEEKKFKEVGEAFTILSDPKKKTRYDSGQDLDEEGMNMGDFDPNNIFKAFFGGPGGFSFEASGPGNFFFQFG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)