Documentos clave
SAB1411258
Sigma-Aldrich
Anti-ZMAT3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ12296, MGC10613, PAG608, WIG-1, WIG1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 32.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZMAT3(64393)
Descripción general
This gene encodes a protein containing three zinc finger domains and a nuclear localization signal. The mRNA and the protein of this gene are upregulated by wildtype p53 and overexpression of this gene inhibits tumor cell growth, suggesting that this gene may have a role in the p53-dependent growth regulatory pathway. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding two isoforms differing in only one amino acid. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ZMAT3 (NP_071915.1, 1 a.a. ~ 289 a.a) full-length human protein.
Sequence
MILLQHAVLPPPKQPSPSPPMSVATRSTGTLQLPPQKPFGQEASLPLAGEEELSKGGEQDCALEELCKPLYCKLCNVTLNSAQQAQAHYQGKNHGKKLRNYYAANSCPPPARMSNVVEPAATPVVPVPPQMGSFKPGGRVILATENDYCKLCDASFSSPAVAQAHYQGKNHAKRLRLAEAQSNSFSESSELGQRRARKEGNEFKMMPNRRNMYTVQNNSAGPYFNPRSRQRIPRDLAMCVTPSGQFYCSMCNVGAGEEMEFRQHLESKQHKSKVSEQRYRNEMENLGYV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)