Documentos clave
SAB1411256
Sigma-Aldrich
Anti-RNF25 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AO7, FLJ13906
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 51.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNF25(64320)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene contains a RING finger motif. The mouse counterpart of this protein has been shown to interact with Rela, the p65 subunit of NF-kappaB (NFKB), and modulate NFKB-mediated transcription activity. The mouse protein also binds ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and is a substrate for E2-dependent ubiquitination. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RNF25 (NP_071898.2, 1 a.a. ~ 459 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAASASAAAGEEDWVLPSEVEVLESIYLDELQVIKGNGRTSPWEIYITLHPATAEDQDSQYVCFTLVLQVPAEYPHEVPQISIRNPRGLSDEQIHTILQVLGHVAKAGLGTAMLYELIEKGKEILTDNNIPHGQCVICLYGFQEKEAFTKTPCYHYFHCHCLARYIQHMEQELKAQGQEQEQERQHATTKQKAVGVQCPVCREPLVYDLASLKAAPEPQQPMELYQPSAESLRQQEERKRLYQRQQERGGIIDLEAERNRYFISLQQPPAPAEPESAVDVSKGSQPPSTLAAELSTSPAVQSTLPPPLPVATQHICEKIPGTRSNQQRLGETQKAMLDPPKPSRGPWRQPERRHPKGGECHAPKGTRDTQELPPPEGPLKEPMDLKPEPHSQGVEGPPQEKGPGSWQGPPPRRTRDCVRWERSKGRTPGSSYPRLPRGQGAYRPGTRRESLGLESKDGS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)