Documentos clave
SAB1411150
Sigma-Aldrich
Anti-VPS18 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KIAA1475, PEP3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 65 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VPS18(57617)
Descripción general
Vesicle mediated protein sorting plays an important role in segregation of intracellular molecules into distinct organelles. Genetic studies in yeast have identified more than 40 vacuolar protein sorting (VPS) genes involved in vesicle transport to vacuoles. This gene encodes the human homolog of yeast class C Vps18 protein. The mammalian class C Vps proteins are predominantly associated with late endosomes/lysosomes, and like their yeast counterparts, may mediate vesicle trafficking steps in the endosome/lysosome pathway. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
VPS18 (AAH01513.1, 1 a.a. ~ 580 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASILDEYENSLSRSAVLQPGCPSVGIPHSGYVNAQLEKEVPIFTKQRIDFTPSERITSLVVSSNQLCMSLGKDTLLRIDLGKANEPNHVELGRKDDAKVHKMFLDHTGSHLLIALSSTEVLYVNRNGQKVRPLARWKGQLVESVGWNKALGTESSTGPILVGTAQGHIFEAELSASEGGLFGPAPDLYFRPLYVLNEEGGPAPVCSLEAERGPDGRSFVIATTRQRLFQFIGRAAEGAEAQGFSGLFAAYTDHPPPFREFPSNLGYSELAFYTPKLRSAPRAFAWMMGDGVLYGALDCGRPDSLLSEERVWEYPEGVGPGASPPLAIVLTQFHFLLLLADRVEAVCTLTGQVVLRDHFLEKFGPLKHMVKDSSTGQLWAYTERAVFRYHVQREARDVWRTYLDMNRFDLAKEYCRERPDCLDTVLAREADFCFRQRRYLESARCYALTQSYFEEIALKFLEARQEEALAEFLQRKLASLKPAERTQATLLTTWLTELYLSRLGALQGDPEALTLYREVRNLTQFHPLPLAPLLSLSFPTHVLFTSREREREHLSSVCSLCGLWNPSSSLSEEAFSSSCL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)