Documentos clave
SAB1411123
Sigma-Aldrich
Anti-CIAPIN1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
2810413N20Rik, Anamorsin, DRE2, PRO0915
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 33.6 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CIAPIN1(57019)
Descripción general
CIAPIN1 is a cytokine-induced inhibitor of apoptosis with no relation to apoptosis regulatory molecules of the BCL2 (MIM 151430) or CASP (see MIM 147678) families. Expression of CIAPIN1 is dependent on growth factor stimulation (Shibayama et al., 2004 [PubMed 14970183]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
CIAPIN1 (NP_064709.2, 1 a.a. ~ 312 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADFGISAGQFVAVVWDKSSPVEALKGLVDKLQALTGNEGRVSVENIKQLLQSAHKESSFDIILSGLVPGSTTLHSAEILAEIARILRPGGCLFLKEPVETAVDNNSKVKTASKLCSALTLSGLVEVKELQREPLTPEEVQSVREHLGHESDNLLFVQITGKKPNFEVGSSRQLKLSITKKSSPSVKPAVDPAAAKLWTLSANDMEDDSMDLIDSDELLDPEDLKKPDPASLRAASCGEGKKRKACKNCTCGLAEELEKEKSREQMSSQPKSACGNCYLGDAFRCASCPYLGMPAFKPGEKVLLSDSNLHDA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)