Documentos clave
SAB1411040
Sigma-Aldrich
Anti-DPPA4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
2410091M23Rik, FLJ10713
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 32.45 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DPPA4(55211)
Inmunógeno
DPPA4 (AAH32846.1, 1 a.a. ~ 294 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEKAKGKEWTSTEKSREEDQQASNQPNSIALPGTSAKRTKEKMSVKGSKVLCPKKKAEHTDNPRPQKKIPIPPLPSKLPPVNLIHRDILRAWCQQLKLSSKGQKLDAYKRLCAFAYPNQKDFPSTAKEAKIRKSLQKKLKVEKGETSLQSSETHPPEVALPPVGEPPALENSTALLEGVNTVVVTTSAPEALLASWARISARARTPEAVESPQEASGVRWCVVHGKSLPADTDGWVHLQFHAGQAWVPEKQEGRVSALFLLPASNFPPPHLEDNMLCPKCVHRNKVLIKSLQWE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)