Documentos clave
SAB1410920
Sigma-Aldrich
Anti-HOOK1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HK1, MGC10642
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 84.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HOOK1(51361)
Descripción general
This gene encodes a member of the hook family of coiled-coil proteins, which bind to microtubules and organelles through their N- and C-terminal domains, respectively. The encoded protein localizes to discrete punctuate subcellular structures, and interacts with several members of the Rab GTPase family involved in endocytosis. It is thought to link endocytic membrane trafficking to the microtubule cytoskeleton. Several alternatively spliced transcript variants have been identified, but the full-length nature of some of these variants has not been determined. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
HOOK1 (NP_056972.1, 1 a.a. ~ 728 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEETQPPPQPKLPLCDSLMIWLQTFNTASPCQDVKQLTSGVAMAQVLHQIDAAWFNESWLSRIKEDVGDNWRIKASNVKKVLQGIMSYYHEFLGQQISEALIPDLNQITECSDPVELGRLLQLILGCAINCEKKQEHIQNIMTLEESVQHVVMTAIQELMSKEILSSPPNDAVGELEQQLKRALEELQEALAEKEELRQRCEELDMQVTTLQDEKNSLVSENEMMNEKLDQLDGSFDDPNTVVAKKYFHAQLQLEQLQEENFRLEAAKDDYRVHCEELEKQLIEFQHRNDELTSLAEETRALKDEIDVLRATSDKANKLESTVEIYRQKLQDLNDLRKQVKTLQETNMMYMHNTVSLEEELKKANAARTQLETYKRQVQDLHVKLSSESKRADTLAFEMKRLEEKHEALLKEKERLIEQRDTLKETNEELRCSQVQQDHLNQTDASATKSYENLAAEIMPVEYREVFIRLQHENKMLRLQQEGSENERIEELQEQLEQKHRKMNELETEQRLSKERIRELQQQIEDLQKSLQEQGSKSEGESSSKLKQKLEAHMEKLTEVHEELQKKQELIEDLQPDINQNVQKINELEAALQKKDEDMKAMEERYKMYLEKARNVIKTLDPKLNPASAEIMLLRKQLAEKERRIEILESECKVAKFRDYEEKLIVSAWYNKSLAFQKLGMESRLVSGGGACSDTGACTPARSFLAQQRHITNTRRNLSVKVPATTSD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)