Documentos clave
SAB1410718
Sigma-Aldrich
Anti-INPP5B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
5PTase, MGC65156, MGC71303
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 85 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... INPP5B(3633)
Descripción general
Cellular calcium signaling is controlled by the production of inositol phosphates (IPs) by phospholipase C in response to extracellular signals. The IP signaling molecules are inactivated by a family of inositol polyphosphate-5-phosphatases (5-phosphatases). This gene encodes the type II 5-phosphatase. The protein is localized to the cytosol and mitochondria, and associates with membranes through an isoprenyl modification near the C-terminus. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been determined. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
INPP5B (AAH58932.1, 1 a.a. ~ 748 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDQSVAIQETLAEGEYCVIAVQGVLCEGDSRQSRLLGLVRYRLEHGGQEHALFLYTHRRMAITGDDVSLDQIVPVSRDFTLEEVSPDGELYILGSDVTVQLDTAELSLVFQLPFGSQTRMFLHEVARACPGFDSATRDPEFLWLSRYRCAELELEMPTPRGCNSALVTWPGYATIGGGGSNFDGLRPNGKGVPMDQSSRGQDKPESLQPRQNKSKSEITDMVRSSTITVSDKAHILSMQKFGLRDTIVKSHLLQKEEDYTYIQNFRFFAGTYNVNGQSPKECLRLWLSNGIQAPDVYCVGFQELDLSKEAFFFHDTPKEEEWFKAVSEGLHPDAKYAKVKLIRLVGIMLLLYVKQEHAAYISEVEAETVGTGIMGRMGNKGGVAIRFQFHNTSICVVNSHLAAHIEEYERRNQDYKDICSRMQFCQPDPSLPPLTISNHDVILWLGDLNYRIEELDVEKVKKLIEEKDFQMLYAYDQLKIQVAAKTVFEGFTEGELTFQPTYKYDTGSDDWDTSEKCRAPAWCDRILWKGKNITQLSYQSHMALKTSDHKPVSSVFDIGVRVVNDELYRKTLEEIVRSLDKMENANIPSVSLSKREFCFQNVKYMQLKVESFTIHNGQVPCHFEFINKPDEESYCKQWLNANPSRGFLLPDSDVEIDLELFVNKTTATKLNSGEDKIEDILVLHLDRGKDYFLSVSGNYLPSCFGSPIHTLCYMREPILDLPLETISELLAYLAAYCFETQLVTKSLI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)