Documentos clave
SAB1410676
Sigma-Aldrich
Anti-ICA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ICA69, ICAp69
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 54.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ICA1(3382)
Descripción general
This gene encodes a protein with an arfaptin homology domain that is found both in the cytosol and as membrane-bound form on the Golgi complex and immature secretory granules. This protein is believed to be an autoantigen in insulin-dependent diabetes mellitus and primary Sjogren′s syndrome. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ICA1 (AAH08640.1, 1 a.a. ~ 482 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGHKCYPWDLQDRYAQDKSVVNKMQQKYWETKQAFIKATGKKEDEHVVASDADLDAKLELFHSIQRTCLDLSKAIVLYQKRICFLSQEENELGKFLRSQGFQDKTRAGKMMQATGKALCFSSQQRLALRNPLCRFHQEVETFRHRAISDTWLTVNRMEQCRTEYRGALLWMKDVSQELDPDLYKQMEKFRKVQTQVRLAKKNFDKLKMDVCQKVDLLGASRCNLLSHMLATYQTTLLHFWEKTSHTMAAIHESFKGYQPYEFTTLKSLQDPMKKLVEKEEKKKINQQESTDAAVQEPSQLISLEEENQRKESSSFKTEDGKSILSALDKGSTHTACSGPIDELLDMKSEEGACLGPVAGTPEPEGADKDDLLLLSEIFNASSLEEGEFSKEWAAVFGDGQVKEPVPTMALGEPDPKAQTGSGFLPSQLLDQNMKDLQASLQEPAKAASDLTAWFSLFADLDPLSNPDAVGKTDKEHELLNA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)