SAB1410558
Anti-GOLGA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC33154, golgin-97
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 88.2 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GOLGA1(2800)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MFAKLKKKIAEETAVAQRPGGATRIPRSVSKESVASMGADSGDDFASDGSSSREDLSSQLLRRNEQIRKLEARLSDYAEQVRNLQKIKEKLEIALEKHQDSSMRKFQEQNETFQANRAKMAEGLALALARKDQEWSEKMDQLEKEKNILTAQLQEMKNQSMNLFQRRDEMDELEGFQQQELSKIKHMLLKKEESLGKMEQELEARTRELSRTQEELMNSNQMSSDLSQKLEELQRHYSTLEEQRDHVIASKTGAESKITALEQKEQELQALIQQLSIDLQKVTAETQEKEDVITHLQEKVASLEKRLEQNLSGEEHVQELLKEKTLAEQNLEDTRQQLLAARSSQAKAINTLETRVRELEQTLQASEEQLQQSKGIVAAQETQIQELAAANQESSHVQQQALALEQQFLERTQALEAQIVALERMRAADQTTAEQGMRQLEQENAALKECRNEYERSLQNHQFELKKLKEEWSQREIVSVAMAQALEEVRKQREEFQQQAANLTAIIDEKEQNLREKTEVLLQKEQEILQLERGHNSALLQIHQLQAELEALRTLKAEEAAVVAEQEDLLRLRGPLQAEALSVNESHVTSRAMQDPVFQLPTAGRTPNGEVGAMDLTQLQKEKQDLEQQLLEKNKTIKQMQQRMLELRKTLQKELKIRPDNELFEVREKPGPEMANMAPSVTNNTDLTDAREINFEYLKHVVLKFMSCRESEAFHLIKAVSVLLNFSQEEENMLKETLEYKMSWFGSKPAPKGSIRPSISNPRIPWS
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)