Documentos clave
SAB1410551
Sigma-Aldrich
Anti-AMT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GCE, GCST, NKH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 31.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AMT(275)
Descripción general
The enzyme system for cleavage of glycine (glycine cleavage system; EC 2.1.2.10), which is confined to the mitochondria, is composed of 4 protein components: P protein (a pyridoxal phosphate-dependent glycine decarboxylase; MIM 238300), H protein (a lipoic acid-containing protein; MIM 238330), T protein (a tetrahydrofolate-requiring enzyme), and L protein (a lipoamide dehydrogenase; MIM 238331). Glycine encephalopathy (GCE; MIM 605899) may be due to a defect in any one of these enzymes.[supplied by OMIM
Inmunógeno
AMT (AAH07546.1, 1 a.a. ~ 289 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESLVVGDIAELRPNQGTLSLFTNEAGGILDDLIVTNTSEGHLYVVSNAGCWEKDLALMQDKVRELQNQGRDVGLEVLDNALLALQGPTAAQVLQAGVADDLRKLPFMTSAVMEVFGVSGCRVTRCGYTGEDGVEISVPVAGAVHLATAILKNPEVKLAGLAARDSLRLEAGLCLYGNDIDEHTTPVEGSLSWTLGKRRRAAMDFPGAKVIVPQLKGRVQRRRVGLMCEGAPMRAHSPILNMEGTKIGTVTSGCPSPSLKKNVAMGYVPCEYSRPGTMLLVELPSGPCF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)