Documentos clave
SAB1410474
Sigma-Aldrich
Anti-RAD54B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FSBP, RDH54
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 18.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAD54B(25788)
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the DEAD-like helicase superfamily. It shares similarity with Saccharomyces cerevisiae RAD54 and RDH54, both of which are involved in homologous recombination and repair of DNA. This protein binds to double-stranded DNA, and displays ATPase activity in the presence of DNA. This gene is highly expressed in testis and spleen, which suggests active roles in meiotic and mitotic recombination. Homozygous mutations of this gene were observed in primary lymphoma and colon cancer. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RAD54B (AAH33710.2, 1 a.a. ~ 158 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLDHHPVAITVEVKQEEDIKPPPPLVLNSQQSDTLEQREEHELVHVMERSLSPSLSSVDMRMTSSPSSIPRRDDFFRHESGEHFRSLLGYDPQILQMLKEEHQIILENQKNFGLYVQEKRDGLKRRQQLEEELLRAKIEVEKLKAIRLRHDLPEYNSL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)