Documentos clave
SAB1410417
Sigma-Aldrich
Anti-ZCCHC11 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PAPD3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 34.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZCCHC11(23318)
Inmunógeno
ZCCHC11 (AAH48301.1, 1 a.a. ~ 309 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEESKTLKSENHEPKKNVICEESKAVQVIGNQTLKARNDKSVKEIENSSPNRNSSKKNKQNDICIEKTEVKSCKVNAANLPGPKDLGLVLRDQSHCKAKKFPNSPVKAEKATISQAKSEKATSLQAIAEKSPKSPNSVKAEKASSYQMKSEKVPSSPAEAEKGPSLLLKDMRQKTELQQIGKKIPSSFTSVDKVNIEAVGGEKCALQNSPRSQKQQTCTDNTGDSDDSASGIEDVSDDLSKMKNDESNKENSSEMDYLENATVIDESALTPEQRLGLKQAEERLERDHIFRLEKVYYVVLVIWGEMCVS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)