Documentos clave
SAB1410302
Sigma-Aldrich
Anti-DLX6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC125282, MGC125283, MGC125284, MGC125285
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 19.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DLX6(1750)
Descripción general
This gene encodes a member of a homeobox transcription factor gene family similiar to the Drosophila distal-less gene. This family is comprised of at least 6 different members that encode proteins with roles in forebrain and craniofacial development. This gene is in a tail-to-tail configuration with another member of the family on the long arm of chromosome 7. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DLX6 (AAH69363.1, 1 a.a. ~ 175 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSHSQHSPYLQSYHNSSAAAQTRGDDTDQQKTTVIENGEIRFNGKGKKIRKPRTIYSSLQLQALNHRFQQTQYLALPERAELAASLGLTQTQVKIWFQNKRSKFKKLLKQGSNPHESDPLQGSAALSPRSPALPPVWDVSASAKGVSMPPNSYMPGYSHWYSSPHQDTMQRPQMM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)