Documentos clave
SAB1410250
Sigma-Aldrich
Anti-RDH12 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ30273, LCA3, SDR7C2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 35.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RDH12(145226)
Descripción general
The protein encoded by this gene is an NADPH-dependent retinal reductase whose highest activity is toward 9-cis and all-trans-retinol. The encoded enzyme also plays a role in the metabolism of short-chain aldehydes but does not exhibit steroid dehydrogenase activity. Defects in this gene are a cause of Leber congenital amaurosis type 3 (LCA3). (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RDH12 (NP_689656.1, 1 a.a. ~ 316 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLVTLGLLTSFFSFLYMVAPSIRKFFAGGVCRTNVQLPGKVVVITGANTGIGKETARELASRGARVYIACRDVLKGESAASEIRVDTKNSQVLVRKLDLSDTKSIRAFAEGFLAEEKQLHILINNAGVMMCPYSKTADGFETHLGVNHLGHFLLTYLLLEQLKVSAPARVVNVSSVAHHIGKIPFHDLQSEKRYSRGFAYCHSKLANVLFTRELAKRLQGTGVTTYAVHPGVVRSELVRHSSLLCLLWRLFSPFVKTAREGAQTSLHCALAEGLEPLSGKYFSDCKRTWVSPRARNNKTAERLWNVSCELLGIRWE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)